Learn More
Acetato de bromometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413298 10 g 10 g
15403298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56755.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de bromometilo participa en la preparación de agentes antisepsis de ciclohexeno ópticamente activos. Actúa como reactivo en la conversión mediada por diyoduro de samario de cetonas y aldehídos a 1,2-diacetatos.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-97-6
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00000170
Clave InChI NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
Nombre IUPAC acetato de bromometilo
SMILES CC(=O)OCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomethyl acetate
Densidad 1.56
Punto de ebullición 130°C to 133°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2Br
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 95%