Learn More
Acetato de bromometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205054 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663015 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399180010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-97-6
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00000170
Clave InChI NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
Nombre IUPAC acetato de bromometilo
SMILES CC(=O)OCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomethyl acetate
Color Blanco a beige
Densidad 1.5600g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 133.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2Br
Índice de refracción 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.97
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromomethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.