Learn More
Acetato de bromometil (~90%), TRC
Código de producto. 30133270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133270 10 g 10 g
30132691 5 g 5 g
30012578 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68493010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-97-6
Fórmula molecular C3 H5 Br O2
Peso molecular (g/mol) 152.97
Nombre IUPAC acetato de bromometilo
SMILES CC(=O)OCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomethyl Acetate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9473