Learn More
Bromomalonaldehído, TRC
Código de producto. 30345603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345603 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6844905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomalonaldehyde
CAS 2065-75-0
Fórmula molecular C3 H3 Br O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
SMILES BrC(C=O)C=O
Nombre IUPAC 2-bromopropanodial
Peso molecular (g/mol) 150.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9316