Learn More
Bromomalonaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454027 50 g 50 g
15434027 1 g 1 g
15444027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31030.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.959 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-75-0
Fórmula molecular C3H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 150.959
Número MDL MFCD00459999
Clave InChI SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
Nombre IUPAC 2-bromopropanodial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomalonaldehyde
Punto de fusión ∽145°C (decomposition)
Fórmula lineal BrCH(CHO)2
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.96
Porcentaje de pureza 97%