Learn More
Anhídrido briomomaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10693995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693995 10 g Frasco de vidrio 10 g
10122834 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147450100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5926-51-2 | C4HBrO3 | 176.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5926-51-2
Fórmula molecular C4HBrO3
Peso molecular (g/mol) 176.95
Número MDL MFCD00005519
Clave InChI YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
PubChem CID 80027
Nombre IUPAC 3-bromofurano-2,5-diona
SMILES BrC1=CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomaleic anhydride
Densidad 1.9050g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.54
Cantidad 10 g
Beilstein 17, 435
Gravedad específica 1.905
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.95
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromomaleic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.