Learn More
Ácido bromoyodoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoiodoacetic Acid |
| CAS | 71815-43-5 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Br I O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, bromoiodo- (9CI), Bromoiodoacetic acid, Bromo-Iodo-Acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2BrIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)I |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-2-yodoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 264.845 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.828 |