Learn More
Bromohidroquinona, 94 %, práct., Thermo Scientific™
Código de producto. 10569272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10569272 10 g Glass bottle 10 g
10239450 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10370194 50 g Glass bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403040100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-69-7
Número MDL MFCD00041747
Clave InChI REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromohydroquinone, 2-bromohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-bromo, 2-bromoquinol, 2-bromo-1,4-benzenediol, hydroquinone, bromo, bromoquinol, 4-hydroxy bromophenol, 2-bromo-benzene-1,4-diol
PubChem CID 68502
Nombre IUPAC 2-bromobenceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromohydroquinone
Punto de fusión 104°C to 110°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H5BrO2
Cantidad 10 g
Peso molecular (g/mol) 189.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 94%
Grado Práctico
Forma física Fine Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Bromohydroquinone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.