Learn More
Bromoformo, TRC
Código de producto. 30347261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347261 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30347261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68733525ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Fórmula molecular C H Br3
Cantidad 25 mL
Sinónimo Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
Fórmula InChI InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
Nombre IUPAC bromoformo
Peso molecular (g/mol) 252.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7628