Learn More
Bromoformo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tribromomethane |
| CAS | 75-25-2 |
| Fórmula molecular | C H Br3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H |
| SMILES | BrC(Br)Br |
| Nombre IUPAC | bromoformo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.7628 |