Especificaciones
| CAS | 75-25-2 |
| Punto de fusión | 8 °C |
| Punto de ebullición | de 149 °C |
| Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Fórmula molecular | CHBr3 |
| Número MDL | 128 |
| Cantidad | 250 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252,73g/mol |
| Forma física | Líquidos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromoform
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.