Learn More
Bromoformo, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10253230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10253230 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10253230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4400/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-25-2
Punto de fusión 8°C
Color Naranja a amarillo
Punto de ebullición 150°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular CHBr3
Número MDL 128
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.73g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoform, stabilized with 3-4% ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.