Learn More
Bromoformo-d, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoform-d |
| CAS | 2909-52-6 |
| Fórmula molecular | C D Br3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methane-d, tribromo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Bromoform-d (6 CI), Bromoform-d1, Deuteriobromoform, Deuteriotribromomethane, Deuterobromoform, Deuterotribromomethane, Tribromodeuteriomethane, Tribromodeuteromethane, Tribromomethane-d, Bromoform-d1, Bromoform-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D |
| SMILES | [2 H]C(Br)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | tribromo(deuterio)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 253.7368 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.7691 g/mol |
| Mostrar más |