Learn More
Bromoformo, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromoform |
| Punto de fusión | 8°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 2.8900g/mL |
| Punto de ebullición | 150°C to 151°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (excluding stabilizer) (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CHBr3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Show More |