Learn More
Bromoformo, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13468378 5 L Tambor de plástico 5 litros
10256110 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10377570 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10573244 2.5 L Tambor de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13468378 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158200050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Fórmula molecular CHBr3
Peso molecular (g/mol) 252.73
Número MDL MFCD00000128
Clave InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nombre IUPAC bromoformo
SMILES C(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoform
Punto de fusión 8.0°C
Color Incoloro a naranja amarillento
Densidad 2.6300g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 151.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CHBr3
Cantidad 5 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Índice Merck 15,143
Gravedad específica 2.63
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Estabilizante 3 to 4 wt% ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.73
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido