Learn More
Bromoformo, 97 %, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000 g
Tamaño de la unidad:
5000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403884 5000 g 5000 g
1 options
Código de producto. 11403884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11904.0I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bromoformo, 97 %, CHBr3, número CAS-75-25-2, tribromometano, tribromuro de metenilo, metano, tribromo, tribrometano, bromoforme, bromoformio, tribromometano, tribromometano, tribromuro de metilo, número de residuos rcra u225, 5000 g, 1731048, de 148 °C a 150 °C, CHEBI:38682, 2,81
Bromoform is widely used as a solvent for waxes, oils and greases. It is utilized for mineral ore separation in geological tests. It is used as an intermediate in chemical synthesis as well as a laboratory reagent. It is the ingredient of fire-resistant chemicals and fluid gauges. It acts as a sedative and as cough reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoformo se utiliza ampliamente como disolvente para ceras, aceites y grasas. Se usa para la separación de minerales en pruebas geológicas. Se utiliza como intermedio en la síntesis química, así como reactivo de laboratorio. Es el ingrediente de los productos químicos resistentes al fuego y los medidores de fluidos. Actúa como sedante y como agente reductor de la tos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Un lacrimógeno. Incompatible con metales químicamente activos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-25-2
Fórmula molecular CHBr3
Peso molecular (g/mol) 252.731
Número MDL MFCD00000128
Clave InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nombre IUPAC bromoformo
SMILES C(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoform
Nombre de nota Stabilized with ethanol
Punto de fusión 8°C to 9°C
Densidad 2.81
Punto de ebullición 148°C to 150°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.585
Cantidad 5000 g
Número UN UN2515
Beilstein 1731048
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1420
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.73
Porcentaje de pureza 97%