Learn More
Bromoformo 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309754 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309754 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011104ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Nombres de analitos o componentes Tribromomethane
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C H Br3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
Fórmula InChI InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
Nombre IUPAC bromoformo
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 252.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,7628 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.