Learn More
Bromoetano, TRC
Código de producto. 30334884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334884 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30334884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68419510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoethane
CAS 74-96-4
Fórmula molecular C2 H5 Br
Cantidad 10 g
Sinónimo Bromoethane, 2-Bromoethane, Bromic ether, Ethyl bromide, F 160B1, Hydrobromic ether, Monobromoethane, NSC 8824
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
SMILES CCBr
Nombre IUPAC bromoetano
Peso molecular (g/mol) 108.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.9575