Learn More
Bromoetano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoethane-D5 |
| CAS | 3675-63-6 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 2H5 Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethane-1,1,1,2,2-d5, 2-bromo- (ACI), 2-Bromoethane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), Ethane-d5, bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1-Bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane, Bromoethane-d5, Ethyl bromide-d5, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuterioethyl bromide, Pentadeuteroethyl bromide, Perdeuterioethyl bromide, Bromoethane-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 114 |
| Mostrar más |