Learn More
Bromoetano-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoethane-D5 |
| CAS | 3675-63-6 |
| Fórmula molecular | C2 2H5 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.9888 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |