Learn More
Bromoetano-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoethane-d3 |
| CAS | 7439-86-3 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H2 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl Bromide-d3, 2-Bromoethane-2,2,2-d3;Bromoethane-d3, Ethyl-d3 Bromide, Trideuterioethyl Bromide-d3, 2,2,2-Trideuteroethyl Bromide, 2-Bromo-1,1,1-trideuteroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/I1d3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,1-trideuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 111.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.9763 g/mol |
| Mostrar más |