Learn More
Bromoetano-1,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoethane-1,2,2-D3 |
| CAS | 23705-69-3 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H2 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethane-1,1,2-d3, 2-bromo- (6 CI, 8 CI), 1-Bromoethane-1,2,2-D3, 2-Bromoethane-1,1,2-d3, Ethylbromide-1,2,2-d3, Bromoethane-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])C([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,2,2-trideuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 111.9836 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.9763 g/mol |
| Mostrar más |