Learn More
Bromoetano-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| CAS | 3652-84-4 |
| Fórmula molecular | C2 D2 H3 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-1,1-d2, 1,1-Dideuteroethyl bromide, Bromoethane-1,1-d2, 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1-dideuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 110.9774 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.97 g/mol |
| Mostrar más |