missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodomain inhibitor-8, MedChemExpress

Código de producto. 16485418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16485418 10 mg 10 miligramos
16486016 100 mg 100 miligramos
16428137 5 mg 5 miligramos
16421607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16485418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128703

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.

Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bromodomain inhibitor-8
CAS 1300031-70-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25ClN2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (222.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C2=CC3=C(N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]3NC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 448.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.94
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.