Learn More
Bromodomain inhibitor-8, MedChemExpress
Código de producto. 16486016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486016 100 mg 100 miligramos
16485418 10 mg 10 miligramos
16428137 5 mg 5 miligramos
16421607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128703
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodomain inhibitor-8
CAS 1300031-70-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25ClN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (222.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C2=CC3=C(N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]3NC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 448.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.94
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation