Learn More
Bromodiiodometano (>85%), TRC
Código de producto. 30133768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133768 1 g 1 g
17943275 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6837051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-95-9
Fórmula molecular C H Br I2
Peso molecular (g/mol) 346.73
Sinónimo Bromodiiodomethane, Diiodobromomethane
Nombre IUPAC Bromo(diiodo)metano
SMILES BrC(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodiiodomethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CHBrI2/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.7351