Learn More
Bromodifluorometilfenilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromodifluoromethyl Phenyl Sulfone |
| CAS | 80351-58-2 |
| Fórmula molecular | C7H5O2F2SBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [(Bromodifluoromethyl)sulfonyl]benzene, (Bromodifluoromethanesulfonyl)benzene, Phenylsulfonyldifluoromethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrF2O2S/c8-7(9,10)13(11,12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(Br)S(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [bromo(difluoro)metil]sulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 271.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.9162 |