Learn More
Bromodicloronitrometano, TRC
Código de producto. 30136727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136727 100 mg 100 miligramos
30136659 50 mg 50 miligramos
30040555 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918-01-4
Fórmula molecular C Br Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 208.83
Sinónimo Bromodichloronitromethane (ACI), Dichlorobromonitromethane
Nombre IUPAC Bromo-dicloro-nitrometano
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodichloronitromethane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CBrCl2NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.8489