Learn More
Bromodicloroacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30133387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133387 500 mg 500 miligramos
17903275 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683400500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60523-73-1
Fórmula molecular C2 Br Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 188.84
Sinónimo 2-Bromo-2,2-dichloroacetonitrile;
Nombre IUPAC 2-bromo-2,2-dicloroacetonitrilo
SMILES ClC(Cl)(Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodichloroacetonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2BrCl2N/c3-2(4,5)1-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.8591