Learn More
Bromociclopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Fórmula molecular | C3H5Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CC1 |
| Nombre IUPAC | bromociclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.9575 |