Learn More
Bromociclopropano, TRC
Código de producto. 30341686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341686 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68276025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclopropane
CAS 4333-56-6
Fórmula molecular C3H5Br
Cantidad 25 g
Sinónimo Cyclopropyl bromide, NSC 89692
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
SMILES BrC1CC1
Nombre IUPAC bromociclopropano
Peso molecular (g/mol) 120.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9575