Learn More
Bromociclopropano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopropane-d5 |
| CAS | 1643577-64-3 |
| Fórmula molecular | C3 D5 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopropyl bromide-d5, NSC 89692-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.9888 |