Learn More
Bromociclopropano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopropane-d4 |
| CAS | 1398065-55-8 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopropyl bromide-d4, NSC 89692-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(Br)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriociclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.9826 |