Learn More
Bromociclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromociclopropano se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y productos agroquímicos. También se utiliza en la producción de ácido bórico ciclopropílico. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopropane |
| Densidad | 1.515 |
| Punto de ebullición | 68°C to 70°C |
| Temperatura de inflamación | −6°C (21°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.46 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1900287 |
| Información de solubilidad | It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water. |
| Mostrar más |