Learn More
Bromociclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477217 50 g 50 g
11467217 10 g 10 g
11487217 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14996.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromociclopropano se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y productos agroquímicos. También se utiliza en la producción de ácido bórico ciclopropílico. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4333-56-6
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.977
Número MDL MFCD00001271
Clave InChI LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
Nombre IUPAC bromociclopropano
SMILES C1CC1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclopropane
Densidad 1.515
Punto de ebullición 68°C to 70°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.46
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900287
Información de solubilidad It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropyl bromide