Learn More
Bromociclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467217 10 g 10 g
11477217 50 g 50 g
11487217 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14996.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromociclopropano se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y productos agroquímicos. También se utiliza en la producción de ácido bórico ciclopropílico. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4333-56-6
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.977
Número MDL MFCD00001271
Clave InChI LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
Nombre IUPAC bromociclopropano
SMILES C1CC1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclopropane
Densidad 1.515
Punto de ebullición 68°C to 70°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.46
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900287
Información de solubilidad It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%