Learn More
Bromociclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopentane |
| CAS | 137-43-9 |
| Fórmula molecular | C5H9Br |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Cyclopentyl Bromide, NSC 1110 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | BrC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | bromociclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 149.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9888 |