Learn More
Bromociclopentano-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclopentane-d9 |
| CAS | 35468-44-1 |
| Fórmula molecular | C5 D9 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-cyclopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5-d9, Bromo-cyclopentane-d9, Cyclopentyl-d9 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriociclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0453 |