Learn More
Bromociclopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482807 100 g 100 g
11492807 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15455.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromocyclopentano es un precursor que se utiliza en la preparación de ciclopenteno y ciclopentanol. Es un bromuro graso, que se utiliza como disolvente. Se utiliza como intermedio para la preparación de surfactantes, productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-43-9
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.031
Número MDL MFCD00001359
Clave InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
Nombre IUPAC bromociclopentano
SMILES C1CCC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclopentane
Densidad 1.390
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1209256
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromocyclopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromocyclopentane