Learn More
Bromociclohexano, TRC
Código de producto. 30343592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343592 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68256510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Fórmula molecular C6H11Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES BrC1CCCCC1
Nombre IUPAC bromociclohexano
Peso molecular (g/mol) 163.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0044