Learn More
Bromociclohexano-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclohexane-D11 |
| CAS | 35558-49-7 |
| Fórmula molecular | C6 D11 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11, 6-bromo- (ACI), 6-Bromocyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11 (ACI), Cyclohexane-d11, bromo- (9 CI), Cyclohexyl-d11 bromide, Perdeuterated bromocyclohexane, Bromocyclohexane-d11, Bromocyclohexane-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 174.1233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0735 g/mol |
| Mostrar más |