Learn More
Bromociclohexano, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494663 100 g 100 g
11404673 500 g 500 g
11414673 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11593.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromociclohexano se ha utilizado para estudiar la ionización de los isómeros conformacionales ecuatoriales y axiales de la conformación de silla del bromociclohexano mediante espectroscopia de ionización de umbral con análisis de masa ultravioleta al vacío.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-85-0
Fórmula molecular C6H11Br
Peso molecular (g/mol) 163.06
Número MDL MFCD00003819
Clave InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
Nombre IUPAC bromociclohexano
SMILES BrC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclohexane
Punto de fusión -57°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 100 g
Beilstein 1098373
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2730
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 98%