Learn More
Bromocicloheptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426326 100 g 100 g
11406326 5 g 5 g
11416326 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23110.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2404-35-5
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00004149
Clave InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
Nombre IUPAC bromocicloheptano
SMILES BrC1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocycloheptane
Densidad 1.3
Punto de ebullición 71°C to 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.5052
Cantidad 100 g
Beilstein 1098389
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.09
Porcentaje de pureza 97%