Learn More
Bromociclobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocyclobutane |
| CAS | 4399-47-7 |
| Fórmula molecular | C4H7Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | BrC1CCC1 |
| Nombre IUPAC | bromociclobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.9731 |