Learn More
Bromociclobutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475193 25 g 25 g
11455193 1 g 1 g
11465193 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12817.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4399-47-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.004
Número MDL MFCD00001317
Clave InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
Nombre IUPAC bromociclobutano
SMILES C1CC(C1)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromocyclobutane
Densidad 1.431
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.01
Porcentaje de pureza 95%