Learn More
bromociclen, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30318150 100 mg
1 options
Código de producto. 30318150 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10726000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclen
CAS 1715-40-8
Nombres de analitos o componentes Bromocyclen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H5 Br Cl6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-(Bromomethyl)-1,2,3,4,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Bromomethyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Alugan, Bromociclen, Bromocyclen, Bromodan, ENT 23393, SD 2774
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5BrCl6/c9-2-3-1-6(12)4(10)5(11)7(3,13)8(6,14)15/h3H,1-2H2/t3?,6-,7+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C(CBr)C[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Nombre IUPAC (1R,4S)-5-(bromometil)-1,2,3,4,7,7-hexaclorobiciclo[2.2.1]hept-2-eno
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 393.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.7706 g/mol