Learn More
Púrpura de bromocresol, TRC
Código de producto. 30343249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343249 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68255510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple
CAS 115-40-2
Fórmula molecular C21H16Br2O5S
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-6-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 540.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.909