Learn More
Morado de bromocresol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Se utiliza como indicador de pH y para medir las concentraciones de albúmina en el suero. Se utiliza como indicador de pH (de 5,2 a 6,8: de amarillo a azul-morado) y también en la determinación espectrofotométrica de seroalbúmina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como indicador de pH y para medir las concentraciones de albúmina en el suero.Se utiliza como indicador de pH (de 5,2 a 6,8: de amarillo a azul-morado) y también en la determinación espectrofotométrica de seroalbúmina.
Solubilidad
Insoluble en agua.Soluble en etanol (80 mg/ml), alcohol, metanol (4 mg/ml), cellosolve de metilo (300 mg/ml) y alcalinos diluidos.
Notas
Intervalo de transición: pH 5,2 (amarillo) a pH 6,8 (morado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Purple |
| Punto de fusión | ∼240°C (decomposition) |
| CAS | 115-40-2 |
| Fórmula molecular | C21H16Br2O5S |
| Número MDL | MFCD00011681 |
| Beilstein | 359618 |
| Índice Merck | 14,1387 |
| Información de solubilidad | Insoluble aq. soln.. Soluble in ethanol (80 mg/ml),alcohol,methanol (4 mg/ml),methyl cellosolve (300 mg/ml) and dilute alkalies. |
| Cantidad | 250 g |
| Clave InChI | ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |