Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de bromocresol, sal sódica, pura, soluble en agua, indicador
Código de producto. 10791881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10791881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10194560 10 g Frasco de vidrio 10 g
10581091 25 g Frasco de vidrio 25 g
10561354 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10791881 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229610050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 562.204
Número MDL MFCD00148896
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinónimo BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple, sodium salt
Nombre de nota Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 1394
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.2
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Intervalo de transición visual from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Color Marrón a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.