Learn More
Sal sódica púrpura de bromocresol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11487781 5 g
1 options
Código de producto. 11487781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215051805
Manchas y tintes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple Sodium Salt
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Número MDL MFCD00148896
Sinónimo 5, 5-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 562.204
PubChem CID 23665568
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.22
Color Naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo